方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
沸点
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H28Si3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI key
BNZSPXKCIAAEJK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
具有空间需求的"risyl"基团。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
168.8 °F - closed cup
闪点(°C)
76 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Inorg. Synth., 27, 233-233 (1990)