Merck
203742
Sigma-Aldrich
硝酸锰(II) 水合物
99.99% trace metals basis
别名:
Manganous dinitrate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mn(NO3)2·xH2O
CAS号:
分子量:
178.95 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
crystals and lumps
成份
Degree of hydration, 4-6
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
應用
battery manufacturing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI 密鑰
HBTFASPVVFSRRI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
硝酸锰(II)水合物:
  • 采用原位离子交换法制备方形LiMn2O4作为双功能假电容器-电池电极。
  • 作为一种安全、经济、高效的电解质,可用于超级电容器等快速储能应用。
  • 作为制备杂化催化剂的前体,提高固体氧化物燃料电池阴极中污染物的耐中毒能力。
  • 制备MnO2–CoO催化剂,用于制造光电湿度传感器。
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Therese, G.H.A. Kamath, P.V.
Chemistry of Materials, 10, 3364-3364 (1998)
商品
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.