化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder and chunks
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
36 °C (lit.)
密度
2.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
InChI 密鑰
FOSPKRPCLFRZTR-UHFFFAOYSA-N
應用
用于制备 ZnS 光化学沉积前体的原料。用于合成新型微孔有机模板磷酸锌。这种化合物可作为催化剂或用于涉及微孔的应用。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Journal of the American Chemical Society, 119, 163-163 (1997)
Chemistry of Materials, 10, 3020-3020 (1998)
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.