化驗
99.995%
形狀
powder
雜質
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
845 °C (lit.)
密度
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 制造交流驱动有机发光二极管 (OLED)中的绝缘层。LiF为交流设备中的绝缘层带来良好的电容 和高稳定性。
- 作为溶剂热法合成Eu2+/Ce3+ 掺杂氟化锂钡磷光体的前体。
- 制造锂阳极上的LiF薄膜涂层 以增强其稳定性和库仑效率。
- 作为添加剂用于富集和增强锂金属电池中固相电解质界面(SEI)的性能。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.