Merck
326135
Sigma-Aldrich
硝酸铟(III) 水合物
99.9% trace metals basis
别名:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
In(NO3)3 · xH2O
分子量:
300.83 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
crystals and lumps
反应适用性
reagent type: catalyst
core: indium
杂质
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES字符串
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI key
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
硝酸铟(III)水合物作为前体 用于合成氧化铟纳米材料。
它也可用于:制备用于还原硝酸盐的Pd-基双金属催化剂。
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.