Merck
180955
Sigma-Aldrich
醋酸纤维素
average Mn ~30,000 by GPC
别名:
乙酰纤维素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
分子量
average Mn ~30,000 by GPC
标记范围
39.8 wt. % acetyl
杂质
≤3.0% water
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI key
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
纤维素是一种天然存在的可生物降解和生物相容的聚合物。作为生物制药工业中的基础基质,基于纤维素的聚合物具有广泛的应用。醋酸纤维素可溶于丙酮。醋酸纤维素可以很容易地通过静电纺丝成纳米纤维。
应用
醋酸纤维素可用于制造用于电化学一氯胺测定的金微电极。基于醋酸纤维素的膜可用于水性体系和反渗透过程中的分离。据报道,其可被用于海水淡化。醋酸纤维素可用于生物传感器的封装。它被用于制备醋酸纤维素纳米纤维毡结构, 醋酸纤维素纤维。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cellulose acetate reverse osmosis membranes: optimization of the composition
Duarte AP, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 100(5), 4052-4058 (2006)
Fabrication and bioseparation studies of adsorptive membranes/felts made from electrospun cellulose acetate nanofibers
Zhang L, et al.
Journal of Membrane Science , 319(1), 176-184 (2008)
Solvent control of cellulose acetate nanofibre felt structure produced by electrospinning
Haas D, et al.
J. Mater. Sci., 45(5), 1299-1306 (2010)
Cellulose acetate reverse osmosis membranes: optimization of preparation parameters
Duarte AP, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(1), 134-139 (2007)
Monochloramine-sensitive amperometric microelectrode: optimization of gold, platinum, and carbon fiber sensing materials for removal of dissolved oxygen interference
Lee WH, et al.
Ionics, 1-12 (2015)