Merck
454907
Sigma-Aldrich
丙酸纤维素
average Mw ~130,000, average Mn ~70,000
别名:
Cellulose propionate, Propionyl cellulose
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
分子量
average Mn ~70,000
average Mw ~130,000
包含
7 wt. % plasticizer
影响强度
203 J/m (Izod, 23 °C, notched)
硬度
95 (Rockwell R, ASTM D 785)
转变温度
flow temperature 347 °F
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@H]2OC(=O)CC
InChI
1S/C36H54O19/c1-9-21(37)45-17-19-29(49-23(39)11-3)31(50-24(40)12-4)34(53-27(43)15-7)36(48-19)55-30-20(18-46-22(38)10-2)47-35(54-28(44)16-8)33(52-26(42)14-6)32(30)51-25(41)13-5/h19-20,29-36H,9-18H2,1-8H3/t19-,20-,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36+/m1/s1
InChI key
DQEFEBPAPFSJLV-WLTGXWPBSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)