Merck
178926
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)肉桂酸,主要为反式
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
216.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
135-137 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
InChI key
KSBWHDDGWSYETA-SNAWJCMRSA-N
应用
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid was used in the synthesis of cinacalcet.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Practical synthesis of the calcimimetic agent, cinacalcet.
Thiel OR, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 13-15 (2008)