推荐产品
同位素純度
99 atom % D
形狀
solution
濃度
65 wt. % in D2O
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.3959
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2