主要文件
1.15187
Supelco
Nitric acid
69%, Suprapur®
别名:
硝酸 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
产品名称
硝酸,69%, Suprapur®
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
蒸汽壓力
9.4 hPa ( 20 °C)
化驗
69%
形狀
liquid
pH值
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
密度
1.41 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Suprapur®
法律資訊
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
商品
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.