等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
1353 °F
expl. lim.
19 %
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI 密鑰
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酰氯可用作烷基化试剂,用于炔烃、烯烃、芳烃、饱和烷烃、烯醇化物和有机金属的亲电乙酰化。
乙酰氯是一种无色的醋酸卤化物。与氨和醇反应,分别生成乙酰胺和乙酰酯。在微波光谱研究中评估了其同位素形态的结构参数和旋转常数。
乙酰氯是一种无色的醋酸卤化物。与氨和醇反应,分别生成乙酰胺和乙酰酯。在微波光谱研究中评估了其同位素形态的结构参数和旋转常数。
應用
乙酰氯长期用于 Lepage 和 Roy 脂肪酸分析,以及机器人脂肪酸分析。它可用于氯化氢的定性原位合成。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup
其他客户在看
Acetyl Chloride-Methanol as a Convenient Reagent for: A) Quantitative Formation of Amine Hydrochlorides B) Carboxylate Ester Formation C) Mild Removal of Nt-Boc-Protective Group.
Synthetic Communications, 28(3), 471-474 (1998)
Lipids, 47(5), 527-539 (2012-03-21)
Large population studies show that polyunsaturated fatty acids are important for human health, but determining relationships between the health benefits and the fatty acid content has been hampered by the unavailability of labor-effective high-throughput technologies. An automated high throughput fatty
Microwave spectrum of acetyl chloride.
J. Chem. Phys. , 34(3), 851-861 (1961)
Acetyl Chloride
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)