等級
technical grade
品質等級
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
178 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Fe+].F[B-](F)(F)F.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.BF4.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
InChI 密鑰
ZSPXIHLQPWVOQR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四氟硼酸二茂铁[FeCp2][BF4]是化学合成中常用的二茂铁盐之一。二茂铁盐通常用作路易斯酸催化剂、单电子氧化剂和电子供体。
應用
四氟硼酸二茂铁可用作:
- 合成单阳离子Co(II)配合物[CpCo(azpy)]+的氧化剂
- 环氧化物开环和活化羰基进行加成或环加成反应中的路易斯酸催化剂
- 与Cl-源一起使用时的氧化剂
- 锡唑二价阴离子与双锡唑-1,2-二价阴离子之间的可逆氧化还原试剂
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
Formation of exceptionally weak C?C bonds by metal-templated pinacol coupling
Dalton Transactions, 46, 6177?6182-6177?6182 (2017)
Reversible Redox Behavior between Stannole Dianion and Bistannole-1,2-Dianion
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4934?4935-4934?4935 (2006)
Applications of ferrocenium salts in organic synthesis
thieme, 1683-1695 (2015)
Fe (Cp) 2BF4: An efficient Lewis acid catalyst for the aminolysis of epoxides
thieme, 629-634 (2014)
Protonation of a cobalt phenylazopyridine complex at the ligand yields a proton, hydride, and hydrogen atom transfer reagent
Journal of the American Chemical Society, 140(41), 13233-13241 (2018)