156639
3′,4′-二甲氧基苯乙酮
98%
别名:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone, 3′,4′-Dimethoxyacetophenone, 4-Acetyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Acetylveratrole, Methyl 3,4-dimethoxyphenyl ketone
化驗
98%
形狀
solid
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
溶解度
hot water: soluble
SMILES 字串
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3