Merck
156396
Sigma-Aldrich
乙胺 溶液
70 wt. % in H2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352116
表单
liquid
浓度
70 wt. % in H2O
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
71.6 °F
闪点(°C)
22 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)