化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
光學純度
enantiomeric ratio: 95:5 (GC)
mp
190-195 °C
SMILES 字串
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
InChI 密鑰
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2