等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
反應適用性
reaction type: Carbonylations
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
thiourea
SMILES 字串
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI 密鑰
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
本品可用于醇与三丁基氢化锡以及二醇与氢化铝锂发生脱氧反应。
生化合成中的有用试剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5276-5284 (2007-06-21)
1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (calcitriol, 1) is a bioregulator important for the treatment of various human metabolic diseases and biomedical research. Herein, we report an efficient diastereoselective approach to the key trans-hydrindane building block for calcitriol synthesis (2a) starting from the