Merck
15540
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH 二环己基铵盐
≥99.0% (NT)
别名:
Nα-叔丁氧羰基-Nε-苄氧羰基-L-赖氨酸 二环己基铵盐, Nε-Z-Nα-Boc-L-赖氨酸 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H28N2O6 · C12H23N
CAS号:
分子量:
561.75
Beilstein:
4121117
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −5.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
燃燒殘留物
≤0.05%
mp
114-116 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6.C12H23N/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23);11-13H,1-10H2/t15-;/m0./s1
InChI 密鑰
BQERJWRZLXZNIO-RSAXXLAASA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)