方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
沸点
145 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
fluoro
SMILES字符串
CC(N)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI key
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
应用
用于合成具有利尿和促尿食盐排泄活性的新型硫脲类化合物。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.4 °F - closed cup
闪点(°C)
68 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Eur. J. Med. Chem. - Chem. Ther., 15, 41-41 (1980)