Merck
C115207
Sigma-Aldrich
溴代环戊烷
≥98%
别名:
环戊基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9Br
CAS号:
分子量:
149.03
Beilstein:
1209256
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
沸点
137-139 °C (lit.)
密度
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI key
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
107.6 °F - closed cup
闪点(°C)
42 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)