Merck
15352
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-F)-OH
≥99.0% (TLC)
别名:
Boc-L-4-氟苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18FNO4
CAS号:
分子量:
283.30
Beilstein:
4323475
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (TLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
83-86 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
RCXSXRAUMLKRRL-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)