主要文件
Z740157
LifeSep磁选架
50SX, for 50 mL tubes
别名:
magnetic separation equipment
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NA.56
特点
for 50 mL tubes
制造商/商品名称
Dexter Magnetic Technologies 2501022-1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
单管磁选机耐用,使用方便。用于细胞分选,RNA和DNA分离以及生物分子的纯化。我们的钕铁硼(Nd-Fe-B)磁体配置可实现快速简便的抽吸。
  • 获得专利的Nd-Fe-B磁体配置,可获得最佳结果
  • 开放式设计,清晰可见
  • 微米和纳米微珠的快速分离
  • 容易抽吸
  • 卓越的颗粒保留率
  • 可拆卸底座,便于清洁
  • 耐用且易于使用
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)