Merck
151440
Sigma-Aldrich
氯乙醛酸甲酯
96%
别名:
单甲基草酰氯, 2-氯-2-氧代乙酸甲酯, 氯乙醛酸甲酯, 甲基氯乙醛酸酯, 甲基草酰氯, 甲基(氯甲酰基)甲酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCOCOOCH3
CAS号:
分子量:
122.51
Beilstein:
1071541
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
96%
品質等級
化驗
96%
反應適用性
reagent type: oxidant
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
密度
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ester
SMILES 字串
COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
InChI 密鑰
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可作为反应物用于:
  • 稠合香豆素的区域选择性合成
  • 通过环化反应形成取代的异噁唑和杂环
  • 分子内Wittig反应
  • 甲硅烷基烯醇醚酰化
  • 铁介导的C-C键断裂
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)