Merck
15078
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Boc-O-苄基-D-丝氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21NO5
CAS号:
分子量:
295.33
Beilstein:
2665080
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChI key
DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)