Merck
15076
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-L-天冬氨酸-4-甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS号:
分子量:
247.25
Beilstein:
4810472
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI key
WFPSMPYVXFVVFA-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)