化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
145-148 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-13-9-6-8-12-7-4-5-10-14(12)13/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
InChI 密鑰
KHHIGWRTNILXLL-OAHLLOKOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3