Merck
15483
Sigma-Aldrich
Boc-2-Nal-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
Boc-3-(2-萘基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21NO4
CAS号:
分子量:
315.36
Beilstein:
4326467
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D +45±2°, c = 1% in ethanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~95 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChI 密鑰
URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3