Merck
716022
Sigma-Aldrich
2-乙烯基吡嗪
97%
别名:
2-乙烯吡嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2
CAS号:
分子量:
106.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.560
密度
1.041 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
InChI key
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
140.0 °F
闪点(°C)
60 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)