Merck
14987
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-CN)-OH
≥97.0% (TLC)
别名:
Boc-D-4-氰基苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H18N2O4
分子量:
290.31
Beilstein:
9339089
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (TLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-4-6-11(9-16)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChI key
RMBLTLXJGNILPG-GFCCVEGCSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)