Merck
146234
Sigma-Aldrich
2-氰乙基磷酸钡水合物
别名:
2-氰乙基磷酸 钡盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2CH2OPO3Ba · xH2O
分子量:
286.37 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: barium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Ba++].[H]O[H].[O-]P([O-])(=O)OCCC#N
InChI
1S/C3H6NO4P.Ba.2H2O/c4-2-1-3-8-9(5,6)7;;;/h1,3H2,(H2,5,6,7);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI 密鑰
SFFRVKYTJRRUNW-UHFFFAOYSA-L
應用
Reactant for NMR structural characterization of substrates bound to the active site of N-Acetylglucosaminyltransferase V
其他說明
含醋酸钡
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1