主要文件
8.41109
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl disulfide
for synthesis
别名:
2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2S2
CAS号:
分子量:
220.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352113
EC索引号:
218-343-1
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
自燃温度
340 °C
mp
57-61 °C
转变温度
flash point 210 °C
溶解性
5 g/L
SMILES字符串
S(Sc2ncccc2)c1ncccc1
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3