Merck
140740
Sigma-Aldrich
苯酰氟
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COF
CAS号:
分子量:
124.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
沸点
159-161 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(=O)c1ccccc1
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
120.2 °F - closed cup
闪点(°C)
49 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)