化驗
98%
形狀
powder
mp
145-148 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
InChI 密鑰
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3