Merck
110159
Sigma-Aldrich
二氧化乙烯基环己烯
97%
别名:
3-环氧乙基-7-氧杂二环[4,1,0]庚烷, 4-乙烯基-1-环己烯二环氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O2
CAS号:
分子量:
140.18
Beilstein:
106071
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
97%
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
230-232 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
InChI 密鑰
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)