技術
electron microscopy: suitable
密度
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
脂質類型
unsaturated FAs
SMILES 字串
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For use in Spurr embedding technique.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
294.8 °F - closed cup
閃點(°C)
146 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Designing multi-viscosity embedding media utilizing novel resin/anhydride/catalyst combinations.
Microscopy research and technique, 20(1), 105-106 (1992-01-01)