Merck
106240
Sigma-Aldrich
三氯三聚氰胺
98%
别名:
2,4,6-三(氯氨基)-1,3,5-三嗪, N2,N4,N6-三氯-2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3Cl3N6
CAS号:
分子量:
229.46
Beilstein:
524508
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
ClNc1nc(NCl)nc(NCl)n1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)