Merck
上游 (USP) 工艺强化和连续化
通过分批补料和灌注工艺强化,可确保您的生产策略适应未来发展需求、降低成本并提升设施灵活性。
主页完整的产品系列生物制药4.0上游(USP)工艺强化和连续化种子培养强化
生物制药开发商和生产商需要高效、高产的上游工艺来提供优质的单克隆抗体(mAb)和其他类型重组蛋白。工艺强化(包括强化分批补料和灌流工艺)可确保生产策略适应未来发展需求、降低成本并提升设施灵活性。
我们针对上游工艺强化日益增长的需求提供了齐备的支持解决方案,并依托一支经验丰富的团队提供技术支持,可帮助您实现上游工艺强化的优势,同时又可确保关键的进程和上市速度不受影响。
种子培养强化
传统种子培养过程耗时耗力,在细胞产生生物质时,需要操作员转移和手动培养细胞,以接种到生产生物反应器。在容器之间手动转移细胞还会增加污染风险。
种子培养强化提升了设施灵活性并减少了操作员的实操时间,从而提高了效率并降低了风险。为此可采用两种与分批补料和灌流生产工艺兼容的方式:
  • 种子培养灌流操作,其细胞密度明显高于分批补料工艺;
  • 内置大容量、高细胞密度冷冻保存样品袋,以分离手动接种培养和生物反应器种子培养过程,缩减步骤、节省时间并实现封闭的工艺操作。
BioContinuum™种子培养平台是单克隆抗体生产工艺种子培养的强化解决方案。
该平台包括:
这些面向多样生产场景的产品、技术支持和应用调研,可帮助单克隆抗体生产商加速上游工艺开发,自信扩大到临床和商业化规模。
相关产品
Loading
相关类别
生物处理细胞培养基
生物工艺细胞培养基
我们全面的产品组合为您提供了可靠的制剂配方选择……
Mobius®一次性生物反应器系列产品图示。
生物工艺Mobius® 一次性生物反应器
Mobius®产品和解决方案可以帮助您应对不断变化的细胞培养需求……
一名科学家正坐在窗前的白色凳子上操作生物反应器。
细胞截留
灌注操作可实现高密度细胞培养,减少了处理大体积生产生物反应器的负担……
3D大型流体运输箱中的Mobius® 3D袋组件
一次性组件
通过Mobius® 2D和3D一次性组件简化生物制药生产。
相关资源
1/2
相关网络研讨会
在种子培养强化过程中运用高密度细胞冷冻保存
探索高密度细胞冷冻保存 (HCDC) 的用途和优势
实现上游生物工艺强化
上游生物工艺强化有望在提高生产力的同时,又......
通过过程建模进行灌注种子培养情境的成本分析和评估
了解贯流式种子培养方案如何带来更低的产品成本、更高的产品通量,甚至同时提供这两大优势。
冷酷的事实:在种子培养强化过程中运用高密度细胞冷冻保存
上游工艺集成灌流N-1步骤的突出优势在于,采用传统分批补料方法的情况下,可降低设施内占地面积或以更高的细胞密度培养最终的分批补料N阶段细胞。
种子培养强化培养基和工艺开发
培养基成分对于生物制药生产以及种子培养扩展具有关键影响。
BioContinuum™种子培养平台
上游工艺强化可为生产商带来巨大优势,如更小的设施规模、灵活生产、更低的占地面积需求,以及更高的生产力。
相关视频
BioContinuum™平台:实现你的未来生物工厂!