Merck
细胞截留
由于日益迫切需要在升级的活性同时提升生产效率并降低制造成本,灌注再度映入人们的视野。灌注操作可实现高密度细胞培养,减少了处理大体积生产生物反应器的负担。此工艺可在更低的资本投入下实现更高的产量和更一致的产品质量,从而提高制造灵活性。
提高细胞密度、生产效率和灵活性
利用 Cellicon® 细胞截留解决方案,可大幅提高活细胞密度,同时提高上游生产效率和制造灵活性。该解决方案可与您的生物反应器相结合,不断去除用过的培养基并温和保留大量活细胞,强化上游工艺。轻松满足日益增长的长时间灌注运行需求,提供您所需的高通量和工艺控制水平。
了解利用Cellicon®细胞截留解决方案进行种子培养强化,如何帮助您实现更高的细胞密度、减少处理时间和步骤数,并提高制造灵活性和产量。了解集成至上游灌注工艺何等轻松。
Cellicon® 细胞截留解决方案的主要优点
  • 帮助灌注工艺实现更高的细胞密度
  • 可靠且可重复的性能
  • 高通量和低污染
  • 全面的监测和精确的控制
  • 可预测的从桌面到生产规模的线性放大
  • 易于使用和安装
Cellicon®过滤器和控制器:一种用于种子培养强化的优良灌注解决方案,具备优化的工艺控制能力
实验室级 Cellicon®细胞截留解决方案由 Cellicon® 一次性平板过滤器组件和控制器组成,旨在满足灌流种子培养 需求。该控制器显示直观的管道和仪表示意图 (P&ID),帮助用户即时直观地查看所有工艺参数。这种实验室级解决方案非常适合您的工艺开发、放大和缩小工作。
Cellicon®过滤器和控制器:一种用于种子培养强化的优良灌注解决方案,具备优化的工艺控制能力
工艺级 Cellicon®细胞截留解决方案包括 Cellicon® 过滤器组件和内置 Bio4C ACE™ 控制软件的 Mobius® 细胞截留系统。这种易用的解决方案有 50、200、500、1000 和 2000 L 尺寸可供选择,可确保可预测的性能和线性放大能力。Bio4C ACE™ 控制软件支持手动处理及通过程序自动处理; 该软件有助于符合 21 CFR 第 11 部分和 EudraLex 第 4 卷附录 11 的合规要求,适用于临床和商业工艺需要。此解决方案可轻松连接到任何生物反应器:所有 Cellicon® 过滤器组件都可焊接到任意生物反应器袋上,也可选择使用无菌连接器。
相关产品资源
1/2
产品亮点
Cellicon™灌注过滤器和控制器简介
Cellicon®灌注过滤器和控制器简介
探索Cellicon® 过滤器和控制器如何帮助您在您的灌注操作中实现高细胞密度。
Cellicon™灌注过滤器和控制器 - 工作原理
Cellicon®灌注过滤器和控制器 - 工作原理
探索Cellicon®灌注解决方案工作原理。一种用于种子培养强化的优良的灌注解决方案,具备优化的工艺控制能力