Key Documents
ZP-100MG-PUR
Sigma-Aldrich
IgG recombinante de ratón
bottle of 100 mg
Sinónimos:
Bloqueador de anticuerpos, Bloqueador pasivo de anticuerpos, HAMA, IgG de ratón purificada, IgG recombinante de ratón
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
material
PETG bottle
clone
recombinant monoclonal
description
Phosphate Buffer Saline
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
packaging
bottle of 100 mg
concentration
~5 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
lateral flow assay: suitable
pH
7.2
isotype
IgG
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La IgG recombinante de ratón es un sustituto novedoso y sostenible de la IgG de ratón procedente del suero, que proporciona a los fabricantes e investigadores una solución de bloqueo fuertemente controlada, no derivada de animales, para reducir con eficacia la interferencia de anticuerpos inespecíficos en las pruebas diagnósticas, al tiempo que mejora la reproducibilidad de lotes y la precisión de las pruebas, simplificando las normas de importación.
La IgG recombinante de ratón se ofrece en dos mezclas únicas que proporcionan diferentes formulaciones de donde seleccionar y para optimizar con objeto de obtener mejores resultados de rendimiento dentro de un inmunoanálisis específico. Las fórmulas están diseñadas para ofrecer una eficiencia de bloqueo equivalente o mejor que la IgG de ratón derivada del suero. Esta IgG recombinante de ratón B1 fue desarrollada como un reactivo bloqueante para unir pasivamente anticuerpos humanos anti-ratón presentes en ciertas muestras de suero o plasma y reducir la unión inespecífica en un sistema de inmunoanálisis utilizando anticuerpos de captura y detección.
Features and Benefits
  • De origen sostenible sin necesidad de participación animal.
  • Reproducibilidad de lote con sobrenadante cultivado clonalmente derivado en lugar de combinación de sueros.
  • Seguridad de suministro escalable con entrega puntual.
  • Fabricación de productos estrictamente controlada para un rendimiento óptimo.
  • Regulaciones y restricciones de importación simplificadas.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Recombinant mouse IgG antibody offers controlled, non-animal derived blocking solution for immunoassay manufacturers.
Recombinant mouse IgG antibody offers controlled, non-animal derived blocking solution for immunoassay manufacturers.
Recombinant mouse IgG antibody offers controlled, non-animal derived blocking solution for immunoassay manufacturers.
Recombinant mouse IgG antibody offers controlled, non-animal derived blocking solution for immunoassay manufacturers.