Y0001904
Lysophosphatidylcholine from egg yolk
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-α-Lysophosphatidylcholine from egg yolk, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lysophosphatidylcholine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable