L5254
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
synthetic, ≥99%
Synonyme(s) :
PC(16:0/0:0), 1-Hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-palmitoyl, L-α-Palmitoyl-lysophosphatidylcholine, L-γ-Palmitoyl-α-lysolecithin, Lysolecithin, palmitoyl
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Clé InChI
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable