L4129
L-α-Lysophosphatidylcholine from egg yolk
≥99%, Type I, powder
Synonyme(s) :
1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
egg yolk
Niveau de qualité
Description
zwitterionic
Type
Type I
Pureté
≥99%
Forme
powder
Couleur
white
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Application
- as a surfactant
- as a media supplement and in Staphylococcus aureus inhibition assay in dermatitis
- as a demyelinating agent for nerve
- as a component in sperm nuclei preparation buffer
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable