Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
H8000
Sigma-Aldrich
L-Histidine
≥99% (TLC), ReagentPlus®
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionique, NSC 137773
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro Beilstein :
84088
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
L-Histidine, ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
0.5 M HCl: 50 mg/mL
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760)
Application
La L-histidine a été employée pour la sélection de cellules transformées. Elle a également été utilisée pour étudier ses effets sur la formation d′oligomères réticulés de vertéporfine dans des homogénats cellulaires.
Actions biochimiques/physiologiques
La L-histidine est un acide aminé essentiel. Elle se lie aux ions métalliques et peut aider au transport du cuivre. L′histidine est largement présente au niveau des sites actifs des enzymes. Elle intervient aussi dans la liaison aux groupements hème, aux macromolécules et aux groupements phosphate au niveau des sites de liaison des protéines.
Précurseur de l′histamine par l′action de l′histidine décarboxylase.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Roger L. Lundblad
Chemical Reagents for Protein Modification (2014)
Verteporfin-induced formation of protein cross-linked oligomers and high molecular weight complexes is mediated by light and leads to cell toxicity
Eleni K
Scientific Reports (2017)
Kakulavarapu V Rama Rao et al.
The American journal of pathology, 176(3), 1400-1408 (2010-01-16)
Brain edema and the associated increase in intracranial pressure are potentially lethal complications of acute liver failure (ALF). Astrocyte swelling (cytotoxic edema) represents a significant component of the brain edema in ALF, and elevated blood and brain ammonia levels have
Markerless Gene Editing in the Hyperthermophilic Archaeon Thermococcus kodakarensis
Alexandra m
Bio-protocol (2017)
Catherine Collin, Masaru Minami, Hasan Parvez, Hideya Saito, Simone Parvez, Qureshi, Claude Reiss
Advances in Neurochemistry (2005)
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Chromatograms
application for HPLC