77968
(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chiral derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +10.5±0.5°, neat
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
Point d'ébullition
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
1.046 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup