76078
L-méthionine-sulfoximine
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
L-S-(3-amino-3-carboxypropyl)-S-méthylsulfoximine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥96% (rel., HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +10.8 to +14.0°, c = 1 in H2O
Concentration
95-102 % (w/w) (HPLC)
Impuretés
≤0.1% each single unknown impurity (rel.)
≤0.5% sulfated ash
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤1% methionine sulfone (rel.)
≤1% methionine sulfoxide (rel.)
≤10 mg/kg azide
≤2% methionine (rel.)
≤5000 ppm ethanol (GC-HS)
Pf
>210 °C (dec.) (lit.)
Adéquation
complies for H-NMR
complies for identity (HPLC)
Chaîne SMILES
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Clé InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide