Key Documents
24365C
SAFC
EX-CELL® CD CHO Fusion
Animal-component free, chemically defined cell culture medium, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.71
Niveau de qualité
Gamme de produits
EX-CELL®
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
® EX-CELL CD CHO FUSION est un milieu chimiquement défini sans ingrédient d'origine animale qui a été mis au point pour la croissance à long terme de cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO). L'absence de macromolécules de grande taille permet d'isoler et de purifier les protéines sécrétées par les cellules. Ce milieu ne contient pas de L-glutamine ; cela permet d'améliorer sa stabilité, d'éviter l'accumulation d'ammoniac due à la dégradation de la L-glutamine, et de disposer d'un milieu adapté à la culture de cellules CHO avec de la glutamine synthétase ou le GS System. Ce milieu ne contient ni hypoxanthine ni thymidine ; il peut donc être utilisé avec des systèmes d'amplification du gène de la dihydrofolate réductase (DHFR).
Quantité
Produit formulé pour contenir 20,1 grammes de poudre par litre de milieu.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.