Key Documents
104309
SAFC
L-méthionine-sulfoximine
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
L-S-(3-amino-3-carboxypropyl)-S-méthylsulfoximine
About This Item
Formule linéaire :
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro Beilstein :
6175446
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 10g (1043090010)
pkg of 1g (1043090001)
pkg of 5g (1043090005)
pkg of
Pf
>210 °C (dec.) (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Chaîne SMILES 
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Clé InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Description générale
Notre marque SAFC® pour les procédés biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les exigences MQ-500 définies par le programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont proposées avec des dossiers EMPROVE® qui fournissent une documentation complète et actualisée pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication.
Notre gamme complète de produits chimiques pour les procédés d'amont dote non seulement les fabricants biopharmaceutiques de matières premières de haute qualité pour la production de traitements classiques et de nouveaux traitements, mais elle les aide également à accéder plus rapidement au marché et à simplifier les défis réglementaires. Vous pouvez nous faire confiance, nous garantissons une chaîne d'approvisionnement transparente et des sources fiables dans le monde entier, en rationalisant la qualification de vos produits grâce à une assistance réglementaire et à un service de premier ordre.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable