27088
Chromoionophore III
Selectophore™
Synonyme(s) :
9-(Diethylamino)-5-[(2-octyldecyl)imino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5350
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Selectophore™
Niveau de qualité
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(CCCCCCCC)C\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H55N3O/c1-5-9-11-13-15-17-21-30(22-18-16-14-12-10-6-2)29-39-35-28-37-38(33-24-20-19-23-32(33)35)40-34-26-25-31(27-36(34)42-37)41(7-3)8-4/h19-20,23-28,30H,5-18,21-22,29H2,1-4H3/b39-35+
Clé InChI
ICVAQSQRYBGWQH-IGIMMJHKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable