Key Documents
27097
Supelco
Chromoionophore VII
Selectophore
Synonyme(s) :
9-Dimethylamino-5-[4-(15-butyl-1,13-dioxo-2,14-dioxanonadecyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5418
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H57N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
719.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Description générale
Chromoionophore VII (ETH 5418) is a lipophilic ionophore.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
ETH 5418 was used for the designing of fluorescent microspheres.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
H+-selective chromoionophore used in a cation exchange system for the detn. of lead with lead ionophore
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Novel potentiometric and optical silver ion-selective sensors with subnanomolar detection limits.
Szigeti Z
Analytica Chimica Acta, 572 (1), 1-10 (2006)
Mass-produced ionophore-based fluorescent microspheres for trace level determination of lead ions.
Telting-Diaz
Analytical Chemistry, 74 (20), 5251-5256 (2002)
M. Lerchi et al.
Analytical Chemistry, 64, 1534-1534 (1992)