27089
Chromoionophore IV
Selectophore™
Synonyme(s) :
5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Selectophore™
Niveau de qualité
Pf
121-125 °C
Chaîne SMILES
OC1=CC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=CC=C1/N=N/C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H43N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(35)38-27-22-23-28(29(34)24-27)32-31-25-18-20-26(21-19-25)33(36)37/h18-24,34H,2-17H2,1H3/b32-31+
Clé InChI
OHHICQPUQDFJLP-QNEJGDQOSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable