21530
Hexanoic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.18 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.416
n20/D 1.4161 (lit.)
Point d'ébullition
202-203 °C (lit.)
203-205 °C
Pf
−4 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
Densité
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Propriétés organoleptiques
pungent
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter